Learn More
Invitrogen™ Bio-11-UTP (10 mM)
Ideal geeignet als Substrat im Rahmen von In-vitro-Transkriptionsreaktionen
Marke:  Invitrogen™ AM8450
241.50 EUR gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10420725
  • 483.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Modifizierte Nukleotide können von einer Vielzahl von RNA-Polymerasen verwendet werden, einschließlich T7-, T3- und SP6-RNA-Polymerasen sowie anderen RNA-modifizierenden Enzymen. Lieferung in einem Röhrchen mit 25 μl (250 nmol). Biotinylierte RNA kann in vielen Anwendungen anstelle von radioaktiv markierter RNA verwendet werden, einschließlich bei der cRNA-Amplifikation und -markierung für die Vorbereitung von Microarray-Targets. Die Detektion erfolgt dann über eines der verschiedenen Streptavidin-basierten Verfahren. Dieses Bio-UTP-Kabel weist keine unspezifischer Endonuklease-Aktivität, Exonuklease-Aktivität oder RNase-Aktivität auf und wird mit dem MessageAmp™ II aRna-Amplifikationskit (MFR) auf seine Funktion getestet. Nr. AM1751).
DNA- & RNA-Aufreinigung & Analyse, Expressionsarray-Markierung, Genexpressionsanalyse & Genotypisierung, Microarray-Analyse, Nukleinsäure-Markierung & Oligosynthese, RNA-Markierung
Bestellinformation
Versandbedingungen: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Nukleotide
Trockeneis
Biotin
Ambion™
Flüssig
Unter –70 °C lagern.
10 mmol
25 μl
Nukleinsäuremarkierung und Oligo-Synthese