Learn More
Invitrogen™ AccuPrime™ Taq DNA-Polymerase, High Fidelity
Amplifiziert Nukleinsäure-Templates über Antikörper-vermittelten Heißstart, eine Mischung aus Taq DNA-Polymerase und ein Proofreading-Enzym sowie AccuPrime akzessorische Proteine, um Genauigkeit, Ausbeute und Spezifität der PCR im Vergleich zu anderen Heißstart-DNA-Polymerasen zu verbessern.
532.00 € - 2505.00 €
Spezifikation
Nachweisverfahren | Primer-Sonde |
---|---|
GC-Rich PCR Performance | Niedrig |
Polymerase | AccuPrime Taq High-Fidelity DNA-Polymerase |
Reaktionsgeschwindigkeit | Standard |
Produkttyp | DNA-Polymerase |
Beinhaltet: Im Lieferumfang von AccuPrime™ Taq DNA-Polymerase High Fidelity (40 μl, bei5 E/μl)) sind enthalten: 50 mm MgSO4 (1 ml), 10 X AccuPrime™ PCR-Puffer I (1 ml), 10 X AccuPrime™ PCR-Puffer II (1 ml)
Puffer I und II unterscheiden sich in ihrer Konzentration an thermostatischem AccuPrime™ Protein. Komponenten: 600 mm Tris-SO4 (pH 8.9), 180 mM (NH4)2SO4, 20mM MgSO4, 2 mM dGTP, 2 mM dATP, 2 mM dTTP, 2 mM dCTP, thermostabiles AccuPrime™ Protein, 10 % Glycerin. Der mitgelieferte PCR-Puffer ist ein 10X-Konzentrat und sollte vor der Verwendung verdünnt werden. Puffer I ist für Plasmide, cDNA und λ DNA optimiert. Puffer II ist für genomische DNA optimiert.
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10125142
|
Invitrogen™
12346086 |
200 Reaktionen |
532.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10402112
|
Invitrogen™
12346094 |
1000 Reaktionen |
2505.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Invitrogen AccuPrime Taq DNA Polymerase, High Fidelity, provides qualified reagents for the high-fidelity PCR amplification of nucleic acid templates. It includes an enzyme blend of Platinum Taq DNA Polymerase and a proofreading enzyme, plus AccuPrime accessory proteins for improved PCR fidelity, yield, and specificity over other hot-start DNA polymerases.
- Hohe Spezifität und Ausbeute für die derzeit stabilste PCR-Amplifikation
- Wiedergabetreue neun Mal so hoch wie bei Taq DNA-Polymerase allein
- Minimale Optimierungsschritte, auch bei nicht optimierten Primer-Sets
- Effiziente Amplifikation von Zielen über ein breites Größenspektrum von bis zu 20 kb
Hohe Wiedergabetreue wird durch eine Kombination von Platinum Anti-Taq-DNA-Polymerase-Antikörpern, welche die Polymeraseaktivität hemmen und somit einen automatischen “Hot-Start” ermöglichen, mit dem Proofreading-Enzym (3'-5_-Exonukleaseaktivität) Pyrococcus, Spezies GB-D, erzielt. Die thermostabilen AccuPrime akzessorischen Proteine verbessern die spezifische Hybridisierung des Primer-Templates während jedes Zyklus der PCR. Dadurch verhindern sie Fehlpriming und verbessern Spezifität und Ertrag der PCR.
Amplifikation von mit Bisulfit behandelter DNA, High-Fidelity-PCR, Heißstart-PCR, Long-Fragment-PCR, Methylierungsanalyse, PCR, PCR & Real-Time PCR, RNAi, Epigenetik & Forschung zu nicht-codierender RNA
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Primer-Sonde | |
AccuPrime Taq High-Fidelity DNA-Polymerase | |
DNA-Polymerase | |
Heißstart-PCR, PCR mit hoher Wiedergabetreue | |
Integrierter Heißstart | |
20 kb oder weniger |
Niedrig | |
Standard | |
Trockeneis | |
9X | |
Separate Komponenten |
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.