Learn More
Invitrogen™ AccuPrime™ Pfx DNA-Polymerase
Genauer (höhere Fidelity) als Pfu-DNA-Polymerase
578.00 € - 2690.00 €
Spezifikation
Nachweisverfahren | Primer-Sonde |
---|---|
GC-Rich PCR Performance | Niedrig |
Polymerase | AccuPrime Pfx DNA-Polymerase |
Reaktionsgeschwindigkeit | Standard |
Versandbedingung | Nass- oder Trockeneis |
Beinhaltet: AccuPrime Pfx DNA-Polymerase (100 μl, bei 2.5 E/μl) wird mit dem 10X AccuPrime Reaktionsgemisch (1 ml) geliefert, der dNTPs und ein separates 50 mm-Fläschchen (1 ml) MgSO enthält4. Es sind ausreichend Reagenzien für 200 Amplifikationsreaktionen zu je 50 μl vorhanden.
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10472482
|
Invitrogen™
12344024 |
200 Reaktionen |
578.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10227242
|
Invitrogen™
12344032 |
1000 Reaktionen |
2690.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
AccuPrime Pfx DNA Polymerase is ideal for high-fidelity amplification of DNA fragments for downstream applications such as cloning and mutagenesis. High fidelity is provided by a proprietary enzyme preparation containing recombinant DNA polymerase from Thermococcus species KOD with proofreading (3'→5' exonuclease) activity. Platinum anti-Pfx DNA polymerase antibodies inhibit polymerase activity, providing hot-start capabilities for improved PCR specificity (see figure). Thermostable AccuPrime accessory proteins enhance specific primer-template hybridization during every cycle of PCR, increasing specificity, yield, and robustness over Platinum Pfx alone.
AccuPrime Pfx-DNA-Polymerase eignet sich ideal für High-Fidelity-Amplifikationen von DNA-Fragmenten für nachfolgende Anwendungen wie z. B. Klonieren und Mutagenese. Hohe Wiedergabegenauigkeit wird durch ein proprietäres Enzympräparat gewährleistet, das rekombinante DNA-Polymerase der Bakterienart Thermococcus KOD mit Proofreading(3'-5'-Exonuklease)-Aktivität enthält. Platinum Anti-Pfx-DNA-Polymerase-Antikörper hemmen die Polymerase-Aktivität und ermöglichen Heißstarts für mehr PCR-Spezifität. Thermostabile AccuPrime akzessorische Proteine verbessern die spezifische Hybridisierung des Primer-Templates in jedem PCR-Zyklus und erhöhen so Spezifität, Ausbeute und Robustheit im Vergleich zu Platinum Pfx alleine.
- Über 26 Mal größere Genauigkeit als mit Taq DNA-Polymerase
- Amplifikation von Fragmenten bis zu 12 kb
- Minimierte PCR-Optimierung
- Integrierter Heißstart
Anwendungen
Amplifikation von DNA aus komplexen genomischen, viralen und Plasmid-Templates sowie RT-PCR. AccuPrime Pfx DNA-Polymerase ist besonders effektiv, wenn eine sehr hohe Wiedergabetreue erforderlich ist.
Amplifikation von Bisulfit-Treated DNA, High-Fidelity-PCR, Heißstart-PCR, Methylierungsanalyse, PCR, PCR und Echtzeit-PCR, RNAi, Epigenetik und Non-Coding-RNA-Forschung
Bestellinformation
Freigegeben für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
Spezifikation
Primer-Sonde | |
AccuPrime Pfx DNA-Polymerase | |
Nass- oder Trockeneis | |
26X | |
Stumpf | |
12 kb oder weniger |
Niedrig | |
Standard | |
Heißstart-PCR, PCR mit hoher Wiedergabetreue | |
Integrierter Heißstart | |
Separate Komponenten |
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.