Learn More
Invitrogen™ Platinum™ SuperFi™ PCR Master Mix
Artikelnummer. 15535043
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
100 Reaktionen
500 Reaktionen
5 x 500 Reaktionen
Packungsgröße:
100 Reaktionen
2500 Reaktionen
500 Reaktionen
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15535043
Marke: Invitrogen™ 12358050
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Amplifikation selbst von schwierigen und GC-reichen Amplikonen mit überragender Genauigkeit (>100X Taq) und minimalen Optimierungsschritten
Invitrogen™ Platinum™ SuperFi™ DNA-Polymerase ist eine Proofreading-DNA-Polymerase, die überlegene Genauigkeit mit der bewährten PlatinumTM Heißstart-Technologie für den höchsten Erfolg in der PCR kombiniert. Mit > 100X Taq-Genauigkeit eignet sich die Platinum SuperFi DNA-Polymerase ideal für Klonierungen, Mutagenese und andere Anwendungen, die von höchster Sequenzgenauigkeit profitieren.
  • Fehlerfreie PCR-Produkte aufgrund außergewöhnlicher > 100X Taq-Genauigkeit
  • Hohe Spezifität und höhere Ausbeute mit Platinum Heißstart-Technologie
  • Robuste Amplifikation von schwer zu amplifizierenden Zielmolekülen, einschließlich solcher mit suboptimaler Reinheit oder mit einem GC-Gehalt ˃ 65 %
  • Praktischer Arbeitsablauf mit Reaktionsaufbau bei Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung • 10 x 1,25 ml Platinum SuperFi PCR Master Mix (2X)
• 4 x 1,25 ml SuperFi GC Enhancer
• 10 x 1,25 ml nukleasefreies Wasser
Lagerung bei -5 bis -30 °C.
GC-Rich PCR Performance Hoch
Polymerase Platinum SuperFi DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Schnell
Menge 500 Reaktionen
Versandbedingung Nass- oder Trockeneis
Zur Verwendung mit (Anwendung) Heißstart-PCR, PCR mit hoher Wiedergabetreue
Wiedergabetreue (vs. Taq) 300 X
Hot-Start Integrierter Heißstart
Anzahl Reaktionen 500 Reaktionen
Überhang Stumpf
Reaktionsformat SuperMix oder Master Mix
Größe (Endprodukt) 20 kb oder weniger