Learn More
Invitrogen™ 1 kb Plus DNA-Leiter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4924079
Click to view available options
Menge:
1 μl DNA-Leiter (500 ng), 1 μl Probenladepuffer, 500 Anwendungen
4 x 500 μl DNA-Leiter, 4 x 1 ml Probenladepuffer, 2.000 Anwendungen
Packungsgröße:
1000 Mikrogramm
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11578636
Marke: Invitrogen™ 10787018
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Benötigt
Gel-Auftragspuffer (Invitrogen Teilenr. 10816015)
Ein leistungsstarkes Hilfsmittel für die Abschätzung des Molekulargewichts linearer, doppelsträngiger DNA-Fragmente
Die 1 kb Plus DNA-Leiter besteht aus 20 hochaufgereinigten doppelsträngigen DNA-Banden im Größenbereich von 100 bp bis 12.000 bp. Diese Leiter hat 12 Banden mit regelmäßigen Abständen in einem Bereich von 1 kb bis 12 kb, eine schnelle Orientierungsbande bei 1.650 bp, die mit der 2 kb-Bande eine eindeutige Doppelbande bildet, sowie sieben Banden mit runden Größen unter 1 kb. Die ein kb Plus DNA-Leiter ist mit im Labor gegossenen Agarosegelen und mit E-Gel™ Agarose-Fertiggelen kompatibel. Die ein kb Plus DNA-Leiter ist die beliebteste DNA-Leiter zur Größenbestimmung von doppelsträngiger DNA aus der PCR, Restriktionsaufspaltung oder anderen molekularbiologischen Protokollen. Im Gegensatz zu anderen DNA-Leitern wurde die 1 kb Plus DNA-Leiter speziell mit runden, leicht zu merkenden Bandengrößen entwickelt. Das logische Bandlayout und das schnelle Identifikationsdoppel ermöglichen die Schätzung der Bandgröße auf einen Blick.
  • Runde, leicht zu merkende Bandengrößen
  • Weiter Größenbereich (100 bp – 12 kb)
  • Kompatibel mit allen Agarosegelen
  • Weniger Abfall, nachhaltige Verpackung
  • Beliebte und am einfachsten zu bedienende Leiter
  • Eine einzige Leiter, die alle Anforderungen abdeckt
  • Vereinfachtes Format zur Verwendung mit allen DNA-Agarosegelen
  • Mit DNA-Färbung und Isotopenmarkierung kompatibel
Acrylamid-Gelelektrophorese, Agarose-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung • 500 µl 1 Kb Plus-DNA-Leiter
• 1 ml 10X BlueJuice Gel-Ladepuffer
Bei –20 °C lagern.
Konzentration 0,5 μg/μl
Geltyp Agarose
Produkttyp DNA-Leiter
Sofort einsatzbereit Nein
Probenladevolumen 1 ml
Größenbereich 100 bp bis 15.000 bp
Volumen (metrisch) 500 μl
Gelkompatibilität Agarose-Gel
Umweltfreundliche Eigenschaften Nachhaltige Verpackung
Kitinhalt 500 μL DNA Ladder (250 μg), 1 mL Sample Loading Buffer, 500 Applications
Anzahl Reaktionen 500 Anwendungen
Menge 1 μl DNA-Leiter (500 ng), 1 μl Probenladepuffer, 500 Anwendungen
Versandbedingung Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf Trockeneis
Technologie Einzeln Chromatographie-gereinigte DNA-Fragmente
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.