Learn More
Zeiss™ Invertoskop™ Mikroskophalterahmen für Proben
Artikelnummer. 10494232
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Invertoskop-Mikroskop
Enthält:
Montagerahmen M
Montagerahmen M, selbstklebende Skala
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10494232
Marke: Zeiss™ 4717180000000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für viele verschiedene Anwendungen geeignet
Montagerahmen M
471746
  • Für Microtiter-Platten
  • 96 Positionen
  • Mit selbstklebenden Skalen
471718
  • Petrischalen-Durchm. 24 bis 68 mm
  • Objektträger (max. Länge120 mm)
Spezifikation
Typ Montagerahmen M
Zur Verwendung mit (Geräte) Invertoskop-Mikroskop
Enthält Montagerahmen M