Learn More
B Braun™ Introcan™ FEP-Katheter
Artikelnummer. 10174713
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
18 G
22 G
24 G
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 10174713
Marke: B Braun™ 4252098B
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Verwenden Sie B Braun™ FEP Safety IV-Katheter, Introcan™. Von der Einführung über den Kathetereinsatz bis zur Entfernung der Kanüle erfolgt der Schutz durch ein automatisch aktiviertes System, das nicht umgangen werden kann.
  • Farbcodierte Etiketten zur einfachen Identifizierung der Messgröße
  • Hinterschliff
  • FEP für eine festere Konstruktion für den Arterienzugang und spezielle Verfahren
  • DEHP- und Latex-frei
Spezifikation
Material FEP
Kanülen-Gauge 22 G
Produkttyp Introcan