Learn More
Kern Sohn Akkubetrieb intern FCB-A01
Rechargeable battery pack for use with bench scales.
Marke: Kern Sohn FCB-A01
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.09200kg
Beschreibung
- Passend fürTischwaage KERN FCB (Betriebsdauer bis zu 80 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 10 h)Präzisionswaage KERN 440 (Betriebsdauer bis zu 80 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 10 h)
Spezifikation
Bench Scales | |
Rechargeable Battery Pack |