Learn More
Grant Instruments™ Auswechselbarer Block für Trockenblockerhitzer der QB Serie
Click to view available options
Röhrchengröße:
0.2 ml
0.5 ml
1.5 ml
10 mm
12 mm
13 mm
16,7 mm
16 mm
17 mm
18 mm
2.0 ml
24 mm
50 ml
Keine
No. of Places:
10
12
24
4
5
56
Massiver Block
Tiefe (metrisch):
14 mm Lochtiefe
30 mm Lochtiefe
35 mm Öffnungstiefe
50 mm Lochtiefe
53,5 mm Lochtiefe
75 mm Lochtiefe
Keine
Beschreibung
- Zur Verwendung mit Trockenblockheizsystemen QBD1, QBD2, QBD4, QBH2, QBA1 und QBA2
- Für eine Vielzahl von Reagenzglasgrößen
- Erhältlich in einfachem Blockformat ohne Öffnungen
Spezifikation
Spezifikation
Material | Aluminium |
No. of Places | Massiver Block |
Typ | Block |
Röhrchengröße | Keine |
Abmessungen (L x B x H) | 140 x 50 x 63 mm |
Tiefe (metrisch) | Keine |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Grant Instruments™ Auswechselbarer Block für Trockenblockerhitzer der QB Serie >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur