Learn More
Diversey™ IntelliCare Dispenser Hybrid
The IntelliCare Hybrid dispensing system can address all hand care needs with a versatile, modern, and durable platform that is compatible with both liquid/gels and foam products.
Marke: Diversey™ D7524179
125.17 EUR gültig bis 2025-03-09
Benutzen Sie den Promotions-Code "24130" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zur Verwendung mit 1.300 ml-Flaschen Handseife und 1.200 ml alkoholhaltigem Handdesinfektionsmittel
- Kann 0,4 ml oder 1,00 ml pro Hub abgeben
- Der Hybrid-Spender wechselt automatisch von berührungslos zu manuell, wenn Batterien vor dem Austausch leer sind
- Alarm bei fast aufgebrauchtem Produkt und Signal bei niedrigem Batteriestand
- Der verschließbare Spender verfügt über ein durchsichtiges Fenster, sodass das Produkt ohne Anfassen sichtbar ist
Spezifikation
Hybrid Spender (manuell/automatisch) | |
Schwarz |