Learn More
Thermo Scientific™ Integrated Gas Module for Varioskan™ LUX
Regulieren Sie den O2 und CO2 Gehalt mit diesem integrierten Gasmodul, optional erhältlich für das Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX Multifunktionsmikrotiterplatten-Lesegerät.
9050.00 €
Spezifikation
Software Type | SkanIt Software |
---|---|
CO2-Konzentrationsbereich | 0,1 bis 15% |
Stabilität der CO2-Konzentration | ± 0,3 % bei 5 % CO2 |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Varioskan LUX |
O2-Konzentrationsbereich | 1 bis 21 % |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15370777
|
Thermo Scientific™
VLGAS001 |
Integriertes Gasmodul (werkseitig beim Gerätekauf installiert) |
9050.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Das integrierte Gasmodul für das Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX Multifunktionsmikrotiterplatten-Lesegerät ermöglicht zellbasierte Mikrotiterplatten-Assays in kontrollierter Atmosphäre. Es ermöglicht die gleichzeitige Regelung der CO2 Konzentrationen von 0.1 % bis 15 % und O2 Konzentrationen von 1 % bis 21 %. Das Modul fügt sich passgenau in das Gerät ein und benötigt keinen zusätzlichen Stellplatz im Labor.
- Kontrolle der CO2-Werte von 0.1 % bis 15 % und der Sauerstoffwerte von 1 % bis 21 %, entweder gleichzeitig oder einzeln
- Festlegen der Gaskonzentration beim Einrichten des Protokolls über die intuitive Thermo Scientific™ SkanIt™ Software
- Überwachung und Aufzeichnung des Gasgehalts während der gesamten Laufzeit für die Rückverfolgbarkeit
- Komplette Integration im Gerät – ohne zusätzlichen Platzbedarf
- Geeignet für vielfältige zellbasierte Anwendungen, darunter Langzeittests zur Zellproliferation sowie Studien zur Induktion und Erkennung von Hypoxie (beispielsweise in der Krebsforschung) und zum Wachstum anaerober Bakterien
Spezifikation
SkanIt Software | |
± 0,3 % bei 5 % CO2 | |
1 bis 21 % |
0,1 bis 15% | |
Varioskan LUX |
HINWEIS: Unterliegt der standardmäßigen eingeschränkten Garantie von Thermo Fisher Scientific. Weitere Informationen erhalten Sie unter thermoscientific.com oder bei Ihrem Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner.