missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Insulin R/CD220 Rabbit anti-Human, Clone: INSR/2277R, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18699806 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18699806 100 μg 100 Mikrogramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18699806

Marke: Novus Biologicals NBP307513100ug

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

Insulin R/CD220 Monoclonal specifically detects Insulin R/CD220 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Insulin R/CD220
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon INSR/2277R
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry-Paraffin 1 to 2 μg/mL
Zusammensetzung 10 mM PBS with 0.05% BSA
Gen-Alias CD 220, CD220, CD220 antigen, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, HHF5, insulin receptor, IR
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fragment of extracellular domain of human Insulin R/CD220 (exact sequence is proprietary)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Diabetes Research, Lipid and Metabolism, Neuroscience, Phospho Specific, Protein Kinase, Signal Transduction, Tyrosine Kinases
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3643
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.