Learn More
Buerkle™ Gerätetablett
Artikelnummer. 10753317 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
700 ml
1000 mL
1800 mL
2300 mL
5500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10753317
Marke: Buerkle™ 42302100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Buerkle™ — Buerkle™ Instrumententabletts: optimal für die verschiedensten Anwendungsbereiche in Labors, Krankenhäusern, Apotheken sowie der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
  • Melamin
  • Weißes Tablett ohne Deckel
  • Autoklavierbar
  • Deckel als Zubehör erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1000 mL
Abmessungen (L x B x H) 290 x 160 x 35 mm
Farbe Weiß
Höhe (metrisch) 35 mm
Länge (metrisch) 290 mm
Material Melamin
Typ Gerätetablett
Breite (metrisch) 160 mm
Zur Verwendung mit Zur Verwendung in Laboren, Krankenhäusern, der Lebensmittelindustrie und in Bereichen, in denen eine saubere Aufbewahrung von Artikeln erforderlich ist
Länge (angloamerikanisch) 11.4 in.
Höhe (angloamerikanisch) 1.37 in.
Form Rechteckig
Breite (angloamerikanisch) 6.3 in.