Learn More
Buerkle™ Gerätetablett
Artikelnummer. 10640072 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
700 ml
1000 mL
1800 mL
2300 mL
5500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10640072
Marke: Buerkle™ 42302050
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Buerkle™ — Buerkle™ Instrumententabletts: optimal für die verschiedensten Anwendungsbereiche in Labors, Krankenhäusern, Apotheken sowie der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
  • Melamin
  • Weißes Tablett ohne Deckel
  • Autoklavierbar
  • Deckel als Zubehör erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Kapazität (metrisch) 500 ml
Abmessungen (L x B x H) 210 x 110 x 35 mm
Farbe Weiß
Höhe (metrisch) 35 mm
Länge (metrisch) 210 mm
Material Melamin
Typ Gerätetablett
Breite (metrisch) 110 mm
Zur Verwendung mit Zur Verwendung in Laboren, Krankenhäusern, der Lebensmittelindustrie und in Bereichen, in denen eine saubere Aufbewahrung von Artikeln erforderlich ist
Länge (angloamerikanisch) 8.26 in.
Höhe (angloamerikanisch) 1.37 in.
Form Rechteckig
Breite (angloamerikanisch) 4.33 in.
Autoklavierbar Autoklavierbar
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis