Learn More
Buerkle™ Gerätetablett
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
700 ml
1000 mL
1800 mL
2300 mL
5500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Melamin
- Weißes Tablett ohne Deckel
- Autoklavierbar
- Deckel als Zubehör erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1800 mL |
| Abmessungen (L x B x H) | 290 x 160 x 60 mm |
| Farbe | Weiß |
| Höhe (metrisch) | 60 mm |
| Material | Melamin |
| Typ | Gerätetablett |
| Zur Verwendung mit | Zur Verwendung in Laboren, Krankenhäusern, der Lebensmittelindustrie und in Bereichen, in denen eine saubere Aufbewahrung von Artikeln erforderlich ist |
| Länge (angloamerikanisch) | 11.4 in. |
| Höhe (angloamerikanisch) | 2,36 in. |
| Breite (angloamerikanisch) | 6.3 in. |
| Mehr anzeigen |