Learn More
Buerkle™ Gerätetablett
Buerkle™ — Buerkle™ Instrumententabletts: optimal für die verschiedensten Anwendungsbereiche in Labors, Krankenhäusern, Apotheken sowie der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Marke: Buerkle™ 4230-2550
38.24 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21745" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Melamin
- Weißes Tablett ohne Deckel
- Autoklavierbar
- Deckel als Zubehör erhältlich
Spezifikation
5500 ml | |
Weiß | |
350 mm | |
Gerätetablett | |
Zur Verwendung in Laboren, Krankenhäusern, der Lebensmittelindustrie und in Bereichen, in denen eine saubere Aufbewahrung von Artikeln erforderlich ist | |
3.93 in. | |
9.84 in. |
350 x 250 x 100 mm | |
100 mm | |
Melamin | |
250 mm | |
13.77 in. | |
Rechteckig | |
Autoklavierbar |