Learn More
Speirs Robertson™ ANTI-VIBRATIONSTISCH 90X75CM CM
Verbessern Sie die Leistung empfindlicher Geräte, indem Sie sie vor Vibrationen schützen. Speirs Robertson™ Instrument Isolation Platform ist einfach zu installieren, einfach zu bedienen und wartungsfrei.
Marke:  Speirs Robertson™ AMD-SR 90x75-SS
Encompass
Artikelnummer. 11969434
  • 2041.50 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Sorbothan-Isolatoren
  • Verbessern Sie die Geräteleistung durch Entfernen von Vibrationen
  • Geeignet für Geräte mit einem Gewicht von bis zu 25 kg
  • Kombination aus Isolatoren und schalldämpfender, geschichteter Konstruktion
  • Nahtlose Arbeitsplatte aus Edelstahl in Pharmaqualität (Ra Finish 0.3)
  • Chemische Beständigkeit und einfach zu reinigen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.