Learn More
Hamilton™ TERASAKI DISPENSER 1725 RN
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Entwickelt für die schnelle Befüllung von 60 Well-HLA/Terasaki-Platten mit 6.35 mm Well-Abstand
- Verwendet abnehmbare Nadeln
- Erhältlich in verschiedenen Volumen
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Typ | Dispenser |
| Material | Borosilikatglas, PTFE |
| Kapazität (metrisch) | 250 μl |