Learn More
Standard zur Instrumentenüberprüfung für ICP/MS, Set of 5, SPEX CertiPrep™
Geräteprüfstandards für ICP-MS, 125 ml, Satz von 5, SPEX CertiPrep™. Zertifiziert gemäß ISO 34-Leitfaden, zertifizierte NIST-Traceable-Referenzmaterialien. Wird mit umfassendem Analysenzertifikat geliefert.
Marke: SPEX Certiprep CL-ICS-SET
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.62500kg Transport : UN number : 3264 Chem class : 8 Pack group : III
Beinhaltet: NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Beschreibung
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
- Standards für die Geräteprüfung für ICP-MS
- Set von 5
- 125 ml Volumen
Zertifizierungen
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Standard für Geräteprüfung, Set von 5 | |
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche | |
Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen. | |
ICP-Spurenanalytik/ICP-MS |
Set von 5 | |
5 x 125 ml | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte | |
Das Set enthält je eine 100 ml-Flasche mit: CL-ICS-1 CLHG2-1AY CL-ICS-3 CL-ICS-4 CL-ICS-5 |
Produkt nur für den Laborgebrauch