Learn More
Instrument Calibration (ICAL) Standards Kit, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Click to view available options
Menge:
2 x 100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Instrument Calibration(ICAL) Standards Kit |
| Physikalische Form | Flüssig |
| MDL-Nummer | MFCD00147264 |
| Menge | 2 x 100 ml |