Learn More
Instrumenten-Kalibrierstandard (ICAL), Lösung B, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
319.59 € - 829.00 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Instrument Calibration (ICAL) Standard Solution B |
---|---|
MDL-Nummer | MFCD08064527 |
UN-Nummer | UN1789 |
Physikalische Form | Flüssig |
Güte | Specpure™ |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11346269
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044856.AE |
100 mL |
319.59 €
100 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
11356269
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044856.AP |
500 mL | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Instrument Calibration (ICAL) Standard Solution B | |
UN1789 | |
Specpure™ |
MFCD08064527 | |
Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H314
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
P234-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P390-P501c
Gehäuse H290-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:SALZSÄURE
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen