Learn More
Megro™ Sofort-Kälte-Kompresse, 15 x 25 cm
Besonders nützlich für Verbrennungen, Blutergüsse, lokale Schmerzlinderung, Verstauchungen, Schwellungen, Krämpfe, Muskelzerrungen, Zahnschmerzen u.v.a.
Marke: Megro™ MEG 600050
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Nur zur externen Verwendung
- Vermeiden Sie direkten Hautkontakt – wickeln Sie die Kompresse in ein dünnes Tuch
- Nicht bei Temperaturen unter 0 °C oder über 45 °C lagern
- Drücken Sie den Beutel auf den betroffenen Bereich, und lassen Sie den Innenbeutel platzen. Schütteln Sie ihn dann kräftig, damit sich der Inhalt vermischen kann
- Nur zum Einmalgebrauch.
Spezifikation
Kalte Kompresse | |
Ja | |
Schmerzlinderung bei Verbrennungen, Blutergüssen und mehr | |
15 x 25 cm |