Learn More
Abeba™ Schuheinlagen 350123
Elektrostatisch ableitende Einlegesohlen sorgen für rundum atmungsaktive Polsterung und optimalen Tragekomfort.
Marke: Abeba™ 350123-41
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Atmungsaktives Textil
- Orange
- ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
- Antistatisch
- Bester Tragekomfort für schmale Füße
- Anatomisches Mittelfußpolster, durchgehende Dämpfung und atmungsaktiv
- Reduziert das Volumen im Schuh
Specifications
Orange | |
Textil | |
41 | |
350123 |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Abeba™ Schuheinlagen 350123 > Größe:41
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction