Learn More
Thermo Scientific™ INSIGHT™2 Software
Streamline QA/QC analysis, simplify research applications, integrate accessories, add optional Security Suite with Thermo Scientific INSIGHT2 Software.
3375.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Spektralphotometer der Serie Evolution 200 und 350 |
---|
Produktcode | Marke | Typ | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16638612
|
Thermo Scientific™
837-002700 |
INSIGHT2 Software mit Security Suite | Spektralphotometer der Serie Evolution 200 und 350 |
3375.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Erreichen Sie konsistente Ergebnisse mit beispielloser Geschwindigkeit. Von einfachen Messungen bis hin zu anspruchsvollen Forschungsstudien erweitert die Thermo Scientific™ INSIGHT™2-Software die Möglichkeiten Ihres UV-Vis-Spektrophotometers. Die INSIGHT 2-Software ist mit leistungsstarken Analysewerkzeugen ausgestattet, mit denen Sie Informationen sofort interpretieren können. Sie ermöglicht Ihnen die Erstellung individueller QS/QK-Verfahren, um kostspielige manuelle Vorgänge zu vermeiden und Ihre Laborproduktivität zu steigern. Erweitern Sie die INSIGHT 2-Software um die Security Suite Software, um Ihrem Labor die Einhaltung Vorschriften gemäß FDA 21 CFR Teil 11 für die Zugriffskontrolle und digitale Signaturen zu erleichtern.
Optimierte QS/QK-Analyse:
- Automatisierte Optionen zur Ergebnisberechnung machen manuelle Berechnungen überflüssig und reduzieren Benutzerfehler.
- Detaillierte grafische Anzeige der Kalibrierungskurven und Probenlaufdiagramme ermöglichen die schnelle visuelle Überprüfung der Systemeignung und Datentrends.
- Kontrollgrenzen und automatische Erfolgsbewertungen liefern sofortige Konformitätsergebnisse.
- Die Mengenprüfung bietet die Möglichkeit, mehrere Berechnungen durchzuführen und Parameter zu extrahieren, um ein vollständiges Analysebild zu erstellen und so die Methodenentwicklung zu verbessern.
Vereinfachte Forschungsanwendungen:
- Zahlreiche Datenerfassungsoptionen und Grafikfunktionen.
- Vorprogrammierte Spitzenwert-Analysen und praktische Werkzeuge zur spektralen Verarbeitung unterstützen die Probenidentifizierung und Quantifizierung für Scanmessungen.
- Mehrstufige Kurvenanpassung und aufeinander folgende Reaktionsmodi bieten umfassende Optionen zur Datenanpassung für kinetische Experimente.
- Ausgefeilte mathematische Analysefunktionen, einschließlich Ableitungen und Glättung, ermöglichen die Anzeige benutzerdefinierter Daten.
- Die Funktion zum Zusammenführen von Arbeitsmappen ermöglicht den schnellen und bequemen Vergleich von Daten aus mehreren Experimenten.
Integriertes Zubehör:
- Das Automatik-Zubehör ermöglicht die vollständige Kontrolle für eine überragende Leistung bei erweiterten Anforderungen an die Probenhandhabung.
- Kalibrierungs- und Ausrichtungswerkzeuge gewährleisten eine optimale Leistung des Zubehörs.
- Das unterstützte Zubehör zur Temperaturregelung steuert und überwacht die Reaktionstemperatur an acht Positionen.
- Programmierbares Sipper-, Zellwechsler- und Autosampler-Zubehör führt mühelos Aktivitäten mit hohem Durchsatz durch.
- Die freihändigen Leistungsverifikations- und Zubehörkalibriermodule wurden für das SMART Sipper- oder Lineares 8-Zellenwechsler-Zubehör entwickelt.
Optionale INSIGHT mit Security:
Um die Sicherheit und Integrität Ihrer Daten zu gewährleisten und Ihr Labor bei der Einhaltung von 21 CFR Teil 11 oder anderer Vorschriften zu unterstützen, wählen Sie die INSIGHT 2-Software mit Security aus, die die INSIGHT-Software mit der Thermo Scientific Security Suite Software verbindet.
Die Security Suite ist ein umfassender Satz Datensicherheitswerkzeuge, mit denen Sie folgende Aufgaben ausführen können:
- Beschränken und steuern Sie den Zugriff auf Funktionen und Werkzeuge in der INSIGHT-Software und anderen Geräteanwendungen.
- Legen Sie Sicherheitsrichtlinien fest und verwalten Sie diese, um eine ordnungsgemäße Datenverarbeitung zu gewährleisten.
- Passen Sie digitale Signaturen an, und setzen Sie sie durch, um Verantwortung zu übernehmen.
- Protokollieren und Anzeigen von Sicherheitsereignissen.
Die Security Suite-Software kann zur Verwaltung eines einzelnen Systems oder zur Verwaltung mehrerer in einem Netzwerk verteilter Geräte verwendet werden. Nach der Installation dauert die Konfiguration von INSIGHT-Sicherheitsanwendungen nur wenige Minuten.
Spezifikation
Spektralphotometer der Serie Evolution 200 und 350 |