Learn More
Fisherbrand™ Einsatz für Midi-Boxen
Artikelnummer. p-8013148 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Röhrchengröße:
16 x 1.5/16 x 0.5 ml
32 x 1.5 ml
32 x 2 ml
40 x 0.5 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12387167
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt mit Klappdeckeln und austauschbaren Einsätzen, die Mikroröhrchen, Zentrifugenröhrchen, Szintillationsfläschchen, Universalröhrchen, Kryotubes und Falcon-Röhrchen aufnehmen. Dienen als ideale Lösung für die kurzfristige Lagerung radioaktiver Abfälle oder Radioisotope.
  • Beta – 32 x 1.5 ml Eppendorf Tubes
  • Verschiedene Einsätze für mittelgroße Boxen (Midi)
  • Die Cleaver Scientific Aufbewahrungsboxen sind mit Klappdeckeln ausgestattet und nehmen austauschbare Einsätze für Mikroröhrchen, Zentrifugenröhrchen, Szintillationsfläschchen, Universal-, Kryo- und Falcon Röhrchen auf.
  • Diese sind eine ideale Lösung für die kurzfristige Lagerung radioaktiver Abfälle oder Radioisotope
  • Sowohl die Beta- als auch die Gamma-Lagerbehälter sind in fünf Größen erhältlich. Die beiden größten Behältermodelle sind mit Rollen für den einfachen Transport ausgestattet.
  • Optional können auch strapazierfähige Tüten mit Kordelzug erworben werden
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Einsätze für Maxi-Boxen
Höhe (metrisch) 40 mm
Produkttyp Einsatz
Röhrchengröße 16 x 1.5/16 x 0.5 ml
Breite (metrisch) 160 mm