Learn More
Fisherbrand™ Einsatz für Maxi-Boxen
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Röhrchengröße:
8 x 1.5 ml
15 x 5 ml
8 x 20 ml
8 x 50 ml
15 x 15 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Einsätze für Maxi-Boxen
- Die Cleaver Scientific Aufbewahrungsboxen werden mit Klappdeckeln hergestellt und bieten Platz für austauschbare Einsätze, die für Mikroröhrchen, Zentrifugenröhrchen, Szintillationsfläschchen, Universalröhrchen, Kryoröhrchen und Falcon-Röhrchen geeignet sind
- Ebenfalls im Lieferumfang enthalten ist unser Sortiment an Abfallbehältern mit Klappdeckeln und rutschfesten Füßen für den Fußboden oder den Arbeitstisch
- Diese sind eine ideale Lösung für die kurzfristige Lagerung radioaktiver Abfälle oder Radioisotope
- Sowohl die Beta- als auch die Gammastrahlen-Lagerbehälter sind in fünf Größen erhältlich, wobei die beiden größten Behältermodelle Räder für einen einfachen Transport haben
- Optional können auch strapazierfähige Tüten mit Kordelzug erworben werden
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Einsätze für Maxi-Boxen |
| Höhe (metrisch) | 40 mm |
| Produkttyp | Einsatz |
| Röhrchengröße | 8 x 20 ml |
| Breite (metrisch) | 160 mm |