Learn More
Miele Professional™ Einsatz
Artikelnummer. 15490565 Alle ansehen Miele Produkte
Click to view available options
:
Abmessungen (T x B x H):572 x 150 x 371mm
Artikelnummer. 15490565
Marke: Miele Professional™ 5337750
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Einsatz E 984 zur Aufnahme unterschiedlichster Utensilien
Mit verschiedenen Halterungen ausrüstbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Edelstahl
Farbe Edelstahl
Zur Verwendung mit (Geräte) Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
Tiefe (metrisch) 572 mm
Höhe (metrisch) 371 mm
Breite (metrisch) 150 mm