Learn More
Miele Professional™ Einsatz
Artikelnummer. 13192270 Alle ansehen Miele Produkte
Click to view available options
Höhe (metrisch):
95 mm
120 mm
145 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13192270
Marke: Miele Professional™ undefined
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Produkttyp Einsatz
Zur Verwendung mit (Geräte) 38 Petrischalen mit einem Durchmesser von 100 mm, für den Einsatz im oberen oder unteren Korb
Tiefe (metrisch) 445 mm
Höhe (metrisch) 120 mm
Breite (metrisch) 460 mm
Menge Je 1