Learn More
Greiner Bio-One Konischer Insektenbrutbehälter (Drosophila)
Click to view available options
Material:
Polystyrol
Kapazität (metrisch):
16 ml
28 ml
68 ml
Packungsgröße:
1500 Stück
605 Stück
Beschreibung
- Unterer Behälterteil aus Polystyrol oder Polypropylen
- Kompatibel mit gasdurchlässigen Ceapren-Stopfen aus Wasser abweisendem Material
Spezifikation
Spezifikation
| Bodenform | Konisch |
| Kapazität (metrisch) | 16 ml |
| Außendurchmesser (metrisch) | 22 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kultivierung von Drosophila melanogaster |
| Höhe (metrisch) | 63 mm |
| Material | Polystyrol |
| Typ | Drosophila-Zuchtbehälter |