Learn More
Greiner Bio-One Konischer Insektenbrutbehälter (Drosophila)
Ideal geeignet für die Kultivierung von Drosophila melanogaster.
Marke:  Greiner Bio-One 205101
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13067683
  • 300.00 € / 1500 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Unterer Behälterteil aus Polystyrol oder Polypropylen
  • Kompatibel mit gasdurchlässigen Ceapren-Stopfen aus Wasser abweisendem Material
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Konisch
26 mm
64 mm
Drosophila-Zuchtbehälter
28 ml
Kultivierung von Drosophila melanogaster
Polystyrol