Learn More
Greiner Bio-One Konischer Insektenbrutbehälter (Drosophila)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10160331
Click to view available options
Material:
Polystyrol
Kapazität (metrisch):
16 ml
28 ml
68 ml
Packungsgröße:
1500 Stück
605 Stück
Artikelnummer. 10160331
Marke: Greiner Bio-One 217101
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Ideal geeignet für die Kultivierung von Drosophila melanogaster.
  • Unterer Behälterteil aus Polystyrol oder Polypropylen
  • Kompatibel mit gasdurchlässigen Ceapren-Stopfen aus Wasser abweisendem Material
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bodenform Konisch
Kapazität (metrisch) 68 ml
Außendurchmesser (metrisch) 36 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kultivierung von Drosophila melanogaster
Höhe (metrisch) 82 mm
Material Polystyrol
Typ Drosophila-Zuchtbehälter