Learn More
Inosin 5 -Monophophat-Dinatriumsalz, ≥98 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11328889 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
Chemische Identifikatoren
CAS 4691-65-0
Summenformel C10H11N4Na2O8P
Molekulargewicht (g/mol) 392.17
MDL-Nummer MFCD00036201,MFCD00036201
InChI-Schlüssel AANLCWYVVNBGEE-IDIVVRGQSA-L
Synonym Dinatrium-5'-Inosinat
PubChem CID 123134061
IUPAC-Name Dinatrium-[(2R,3S,4R,5R)-3,4-dihydroxy-5-(6-oxo-6,9-dihydro-3H-purin-9-yl)oxolan-2-yl]methylphosphat
SMILES [Na+].[Na+].O[C@@H]1[C@@H](COP([O-])([O-])=O)O[C@H]([C@@H]1O)N1C=NC2=C1NC=NC2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Inosin-5'-monophosphat-Dinatriumsalz
Farbe Weiß
Menge 5 g
Formelmasse 392.2
Physikalische Form Kristallpulver