Learn More
WTW™ inoLab™ pH-Messgeräte für das Labor
GREENER_CHOICE
Erzielen Sie präzise pH- und ORP-Messungen mit der Dokumentationsfunktion, die in der Qualitätssicherung, pharmazeutischen Industrie und überall dort eingesetzt werden kann, wo eine GLP-gestützte Dokumentation erforderlich ist.
Marke:  WTW™ 1AA310P
1524.75 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21937" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11331832
  • 1750.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Präzises pH-Messgerät mit Dokumentationsfunktion zur Verwendung in der Qualitätssicherung, pharmazeutischen Industrie und überall dort, wo GLP-gestützte Dokumentation erforderlich ist
  • Reproduzierbare Messergebnisse durch automatische Erkennung stabiler Werte
  • Überwachung des optimalen Messbereichs über die CMC-Funktion
  • Sichere und komfortable Bedienung über Textmenüs in einem hellen Grafikdisplay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
DIN-Anschluss für Messungen/Dokumentation gemäß GLP/AQA, Akku, Universalnetzteil, Ständer, Bedienungsanleitung, CD-ROM mit Software und USB-Kabel, integrierter Thermodrucker
± 0,3, ± 1
Bis zu 10 Aufzeichnungen des Kalibrierspeichers, 500 manuelle Datensätze/5000 automatische Datensätze
-2 bis 20
± 1200, ± 0,3
1 bis 3
CE, cETLUS
290 x 190 x 80 mm
3 Jahre
Jahresmittel: <75 %, 30 Tage/Jahr: 95 %, Andere Tage: 85 %
5 bis 55 °C
pH-Wert-Tischmessgerät
± 0,1K
± 0,005, ± 0,01
Für Messungen/Dokumentation gemäß GLP/AQA, AC und Batteriebetrieb
-2 bis 20 ±0.01, -2 bis 19.999 ±0.005
±(1200.0 ±0.3 mV)
LCD
IP 43
0.8 kg
Vier 1.5-V-AA-Batterien oder vier 1.2-V-NiMH
Automatisch/manuell
DIN oder BNC/4-mm-Banane
Bis zu 1000 h ohne Hintergrundbeleuchtung, 150 h mit Hintergrundbeleuchtung