Learn More
WTW™ inoLab™ 7110 Labor-pH-Messgerät
Ein einfaches, anwenderfreundliches Labor-pH-Messgerät für Routinemessungen mit reproduzierbaren Messergebnissen und erhöhter Messgenauigkeit.
1065.00 € - 1300.00 €
Spezifikation
Genauigkeit (pH) | ± 0,005, ± 0,01 |
---|---|
Genauigkeit (Temperatur) | ± 0,1K |
Angaben zur Datenverwaltung | Kalibrierspeicher für aktuelle Datensätze |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für Routinemessungen im Labor, bei denen die automatische Dokumentation keine Priorität hat, sowie für den AC- und Batteriebetrieb |
Bereich (pH) | -2 bis 20 |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11721435
![]() |
WTW™
1AA110 |
DIN-Buchse, Universalnetzteil, Elektrodenarm und Bedienungsanleitung |
1065.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11731381
![]() |
WTW™
1AA114 |
DIN-Buchse, Universalnetzteil, Elektrodenarm und Bedienungsanleitung, Universalnetzteil, Elektrodenarm und Bedienungsanleitung, 3-in-1 pH-Elektrode SenTix™ 81, Puffer, 3 mol/l KCl, Kabel |
1300.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11315262
![]() |
WTW™
1AA112 |
DIN-Buchse, Universalnetzteil, Stativ und Bedienungsanleitung, kombinierte pH-Elektrode SenTix™ 42/41, Puffer 4, 7 und 10.01, 3 mol/l KCl, technische WTW-Puffer, DIN/NIST-Puffer |
1105.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Reproduzierbare Messergebnisse durch automatische Erkennung stabiler Werte
- Sicherer Betrieb: Automatisierte Funktionen reduzieren die Anzahl der Tasten
- Erhöhte Messgenauigkeit durch Kalibrierzeitgeber mit regelmäßigen Erinnerungsmeldungen
- Sehr gut geeignet für Routinemessungen im Labor, bei denen die automatische Dokumentation keine Priorität hat
- Mit glatter, leicht zu reinigender Oberfläche
- Erhältlich als Einzelmessgerät, als Set mit Standardelektrode mit integriertem T-Sensor oder als Set mit Präzisionselektrode
Spezifikation
± 0,005, ± 0,01 | |
Kalibrierspeicher für aktuelle Datensätze | |
-2 bis 20 | |
± 1200, ± 0,3 | |
1 bis 3 | |
CE, cETLUS | |
3 Jahre | |
–5 bis 105 °C | |
pH-Wert-Tischmessgerät | |
190 mm |
± 0,1K | |
Ideal für Routinemessungen im Labor, bei denen die automatische Dokumentation keine Priorität hat, sowie für den AC- und Batteriebetrieb | |
-2 bis 20 ±0.01, -2 bis 19.999 ±0.005 | |
±(1200.0 ±0.3 mV) | |
LCD | |
1 kg | |
Automatisch | |
DIN oder BNC/4-mm-Banane | |
240 mm | |
80 mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
WTW™ inoLab™ 7110 Labor-pH-Messgerät