Learn More
WTW™ inoLab™ 7110 Labor-pH-Messgerät
Ein einfaches, anwenderfreundliches Labor-pH-Messgerät für Routinemessungen mit reproduzierbaren Messergebnissen und erhöhter Messgenauigkeit.
Marke: WTW™ 1AA110
801.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Reproduzierbare Messergebnisse durch automatische Erkennung stabiler Werte
- Sicherer Betrieb: Automatisierte Funktionen reduzieren die Anzahl der Tasten
- Erhöhte Messgenauigkeit durch Kalibrierzeitgeber mit regelmäßigen Erinnerungsmeldungen
- Sehr gut geeignet für Routinemessungen im Labor, bei denen die automatische Dokumentation keine Priorität hat
- Mit glatter, leicht zu reinigender Oberfläche
- Erhältlich als Einzelmessgerät, als Set mit Standardelektrode mit integriertem T-Sensor oder als Set mit Präzisionselektrode
Spezifikation
DIN-Buchse, Universalnetzteil, Elektrodenarm und Bedienungsanleitung | |
± 0,3, ± 1 | |
Kalibrierspeicher für aktuelle Datensätze | |
-2 bis 20 | |
± 1200, ± 0,3 | |
1 bis 3 | |
CE, cETLUS | |
3 Jahre | |
Automatisch | |
DIN oder BNC/4-mm-Banane | |
240 mm | |
80 mm |
± 0,1K | |
± 0,005, ± 0,01 | |
Ideal für Routinemessungen im Labor, bei denen die automatische Dokumentation keine Priorität hat, sowie für den AC- und Batteriebetrieb | |
-2 bis 20 ±0.01, -2 bis 19.999 ±0.005 | |
±(1200.0 ±0.3 mV) | |
LCD | |
1 kg | |
Wechselstromadapter oder vier AA-Batterien | |
–5 bis 105 °C | |
pH-Wert-Tischmessgerät | |
190 mm |