Learn More
Greiner Bio-One Impföse für einfachere Sammlung und Inokulation
Click to view available options
Produkttyp:
Impfnadel
Impföse
Inkubationsschleife
Farbe:
Blau
Weiß
Verpackungsart:
Einzeln verpackt
Großpackung
Unit Size:
2000 Stück
3000 Stück
600 Stück
Volumen:
1 μl
10 μl
Description
- Nadeln eignen sich ideal für die Aufnahme einzelner Kolonien; Schleifen eignen sich ideal für die Aufnahme bestimmter Kulturmengen
- Einzeln oder lose verpackt
- Hydrophob
- Temperaturbereich: –20 bis +60°C
- Strahlensterilisiert
- Nur für die einmalige Verwendung
Specifications
Specifications
| Einwegprodukt | Ja |
| Länge (metrisch) | 200 mm |
| Material | Polystyrol |
| Sterilität | Steril |
| Farbe | Blau |
| Produkttyp | Impfnadel |
| Verpackungsart | Großpackung |