Learn More
Gosselin™ Gosselin™ T-förmiger Inokulationsspatel aus Polystyrol
Für die Verteilung auf festen Medienoberflächen in mikrobiologischen Anwendungen. Die T-förmigen Gosselin™ Impfspatel sind aus Polystyrolkunststoff gefertigt.
383.00 € - 748.00 €
Spezifikation
Farbe | Grün |
---|---|
Sterilität | Steril |
Länge (metrisch) | 148 mm |
Form | T-Form |
Einwegprodukt | Ja |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11749515
|
Gosselin™
ETAT-03 |
1500er-Packung |
664.29 €
1500 Stück |
Verfügbar ab: 12-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11774166
|
Gosselin™
ETAT-01 |
500er-Packung |
383.00 €
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
12603475
|
Gosselin™
ETAT-01 |
500er-Packung |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Präziser
- Steril und wegwerfbar
- In manipulationssicheren Schnellverschlussbeuteln verpackt
Spezifikation
Grün | |
148 mm | |
Ja |
Steril | |
T-Form |