Learn More
Heathrow Scientific™ Impfnadeln/Impfösen
Bietet die Möglichkeit, Kolonien und Kulturen ohne Kontaminationsrisiko zu verbreiten oder auszuwählen
73.20 € - 82.15 €
Spezifikation
Länge (angloamerikanisch) | 7,9 in. |
---|---|
Länge (metrisch) | 20 cm |
Sterilität | Steril |
Einwegprodukt | Ja |
Größe | Standard |
Produktcode | Marke | Volumen | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16380776
|
Heathrow Scientific™
HS81121A |
1 μl | Polypropylen |
73.90 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16390776
|
Heathrow Scientific™
HS81121B |
1 μl | ABS |
81.90 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16300786
|
Heathrow Scientific™
HS81121C |
10 μl | Polypropylen |
82.15 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16310786
|
Heathrow Scientific™
HS81121D |
10 μl | ABS |
73.20 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Verwenden Sie das Ösenende, um eine Geloberfläche gleichmäßig zu streifen
- Verwenden Sie das Nadelende zum Entfernen von Kolonien
- Chargen-übergreifende Rückverfolgbarkeit
- Steril
- Einwegprodukt
Spezifikation
7,9 in. | |
Steril | |
Standard | |
Nicht autoklavierbar |
20 cm | |
Ja | |
Blau | |
Verbreitung, Entnahme und Übertragung von Kolonien oder Kulturen |