Learn More
Eppendorf™ Innova Gefrierschränke
Verwenden Sie dieses Gefriergerät zur Lagerung und Konservierung aller Arten von biologischen Materialien. New Brunswick Scientific™ Innova Tiefkühlschränke kombinieren klassischen Isolierschaum mit Vakuum-Isolationstafeln und bieten so eine langlebige und zuverlässige ULT-Technologie für eine sichere Probenlagerung.
Marke: Eppendorf™ U9430-0001
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Vakuum-Dämmplatten ermöglichen eine höhere interne Kapazität wie herkömmliche Tiefkühlschränke bei gleicher Stellfläche.
- Die abgedichteten und isolierten Innentüren haben 3 separate Fächer, die bei der Entnahme von Proben den Kaltluftverlust minimieren.
- Das bündig eingesetzte LED-Bedienfeld in Augenhöhe ist leicht ablesbar, ebenso wie der Alarmstatus mit integrierter SMART PLUS™ Diagnose.
- Das Smart PLUS Diagnosesystem zeigt Fehlercodes an, die eine genaue Diagnose durch Techniker des Telefonsupports ermöglichen. Das spart Zeit und Geld.
- Jedes Regal ist höhenverstellbar und bietet so zusätzliche Flexibilität bei der Lagerung.
- Die spezielle Vakuumentlüftung mit ergonomisch positioniertem Kolben in Taillenhöhe ermöglicht den Sofortzugriff auf das Tiefkühlgerät.
- Die Innentüren können für ein einfaches und schnelles Abtauen ohne Werkzeuge schnell entfernt werden.
- Kompletter Edelstahl-Innenraum für einfache Reinigung während Wartungs- und Auftauzyklen; pulverbeschichtetes Stahl-Gehäuse
- Dank spezieller Niedertemperatur-Dichtungen an der Außentür bleiben die Dichtungen auch bei –86 °C flexibel und verhindern die Eisbildung beim Zugriff auf Proben.
- Kennwortschutz von Alarm- und Temperatursollwerten, um unbefugte Einstellungsänderungen zu verhindern
Spezifikation
Tiefkühlgerät | |
-86 °C | |
Vakuum, Polyurethanschaum | |
Schrank, Gehäuse U535 | |
61.5 x 64 x 136.5 cm | |
195 cm | |
80 cm | |
115 V | |
720 W | |
250 kg |
535 l | |
Ja | |
Ja | |
Ultra-Tiefkühlgeräte eignen sich für die Lagerung und Konservierung aller Arten biologischer Materialien/Proben Bakterien, Zellen, Sporen, Pollens, Protozoa, Blutbestandteile, DNA, Gewebe, das nur in der Forschung verwendet wird, Konservierung von Chemikalien oder Material t | |
86.7 cm | |
136.5 cm | |
64 cm | |
60 Hz | |
Ja |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Innova Gefrierschränke > Innenabmessungen (T x B x H): 61.5 x 64 x 136.5 cm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur