Learn More
Eppendorf™ Innova™ 42R Inkubatorschüttler
Artikelnummer. p-8009225
Click to view available options
Orbit:
1,9 cm
2,5 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 11340025
Marke: Eppendorf™ M13350006
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Diese vielseitigen Inkubatorschüttler eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Die New Brunswick Scientific™ Innova™ 42R Inkubatorschüttler bieten außergewöhnlichen Komfort, indem Kulturen unter denselben Bedingungen gleichzeitig geschüttelt und statisch inkubiert werden können.
  • Stapelbarer oder Tisch-Inkubationsschüttler mit optionaler Kühlung
  • Zur Platzersparnis auf oder unter dem Labortisch oder doppelt gestapelt
  • Optionale Kulturschublade, Gasverteiler, Fernalarm und Feuchtigkeitsüberwachung sind erhältlich.
  • Der gusseiserne, ausgewuchtete Dreifach-Exzenterantrieb gewährleistet einen langjährigen zuverlässigen Betrieb.
  • Der programmierbare Innova steuert automatisch Temperatur, Geschwindigkeit und optionale photosynthetische und UV-keimtötende Lampen in zeitlichen Abständen
  • Das große Sichtfenster und die Innenbeleuchtung ermöglichen eine gute Beobachtung der Proben, ohne die Tür öffnen zu müssen.
  • Das integrierte Wasserreservoir befeuchtet die Kammer, um die Probenverdunstung zu reduzieren, und schützt das Gerät vor verschütteten Flüssigkeiten. Der eingebaute Abfluss erleichtert die Reinigung.
  • Vielseitige Zubehörplattformen (separat erhältlich) eignen sich für Kolben bis 4 l sowie auch für Reagenzglasgestelle und Mikrotiterplatten-Halter.
Spezifikation
Orbit 1,9 cm
Drehzahlbereich 25 bis 400 U/min
Elektrische Anforderungen 230 V, 50 Hz
Spannung 230 V
Aufnahmevermögen 4 l
Produkttyp Inkubatorschüttler
Frequenz 50 Hz
Tiefe (metrisch) 75,4 cm
Höhe (metrisch) 81,8 cm
Breite (metrisch) 63,5 cm
Modell Innova 42R
Zeitschaltbereich 0,01 bis 99:59 Std.