Learn More
Mettler Toledo™ Innen-Elektrolyt 50mL für CO2-Elektrode
Für gasempfindliche Elektroden mit Kohlendioxid.
Marke: Mettler Toledo™ 51340038
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02500kg
Beschreibung
- Menge: 50 ml
Spezifikation
Farblos | |
Gasempfindliche Elektroden mit Kohlendioxid | |
Elektrolyt | |
50 ml |
Elektrolyt für Kohlendioxid CO2, 25 ml | |
Elektrolyt | |
25 mL |