missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Inlet liner Shimadzu GC, 2010, 3 baffle for PTV
Der einzigartige Deaktivierungsprozess der SGE-Einlasseinlagen ermöglicht eine hervorragende Analyse für eine Vielzahl von Verbindungen
Marke: Trajan Scientific and Medical™ 092042501
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Jede Charge von Auskleidungen wurde auf Aktivität getestet
- Aus Borosilikatglas.
- Verschiedene geometrische Formen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
- Zur Verwendung mit Shimadzu Geräten
Spezifikation
Shimadzu Einlasseinsätze PTV 3 Blech | |
Je 1 | |
1.5 mm |
GC-Einlass-Liner | |
95 mm | |
3.1 mm |