Learn More
METTLER TOLEDO™ InLab™ Surface pH-Elektroden
Eine pH-Elektrode mit einer flachen, robusten Kunststoffmembran zur Messung von Proben mit flachen Oberflächen.
Marke: METTLER TOLEDO™ 51343157
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.12600kg
Beschreibung
- Für den Einsatz mit METTLER TOLEDO SevenExcellence und SevenCompact Messgeräten sowie anderen Marken. Verbindungskabel können erforderlich sein.
- Intelligent Sensor Management (ISM)-Elektroden erfassen und speichern Kalibrierdaten, die nach dem Anschließen automatisch vom Messgerät erkannt werden.
- Erfassen Sie die Elektrodenkalibrierung und -ergebnisse mit LabX Software, die für erweitertes Datenmanagement und die Einhaltung von Vorschriften gemäß 21CFR Teil 11 entwickelt wurde.
- Kompatibel mit InMotion Autosampler zur automatischen Messung und Reinigung von bis zu 303 Proben.
Empfohlene Anwendungen
- Agarplatten
- Stichproben in Tropfengröße
- Papier
- Haut
- Leder
- Suspendierte Feststoffe
- Textilien und Drucke
Zubehör und Pflege
- Keramik-Ringdiaphragma
- Polysulfon-Membran
- Nachfüllbar, 3M KCl (51350072): Die Sonde mit Elektrolyt gefüllt halten, um genaue Ergebnisse zu erzielen
- In 3M KCl (51350072) oder InLab Lagerlösung (30111142) lagern
- Empfohlen für die Verwendung mit METTLER TOLEDO Puffern (Beutel: 51302080, Flaschen: 63056116)
Spezifikation
S7 | |
Polysulfon | |
0 °C° bis 50 °C° | |
Gesättigtes AgCl | |
S7 auf BNC (30281915) | |
Ag/AgCl | |
InLab™ Oberfläche | |
3 mol/l KCl | |
0 bis 50 °C | |
110 mm | |
12 mm |
Keramik | |
1 bis11 | |
Kombinationselektrode | |
Zur Messung bei Proben wie Haut, Leder, Papier und Agar | |
Flache Membran | |
LoT-Glas | |
< 20 s | |
32 bis 122 °F | |
4,33 in. | |
0.47 Zoll |