Learn More
Mettler Toledo™ InLab™ Sensorkabel: S7 Verbindungsstück
Product Code. 15589651 Shop All Mettler Toledo Products
Click to view available options
Anschlusstypen:
S7-BNC
S7-BNC, IP67 wasserfest
S7-DIN 19262
S7-Lemo 00
S7-None
Länge (metrisch) Kabel:
1.2 m
10 m
3.0 m
5.0 m
Unit Size:
1 Stück
Product Code. 15589651
Brand: Mettler Toledo™ 30281917
Only null left
Add to basket
Add to basket
Elektrodenkabel zum Anschluss der Mettler Toledo InLab Sensoren an alle Mettler Toledo Messgeräte.
  • Abnehmbar
  • Wiederverwertbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Anschlusstypen S7-BNC
Zur Verwendung mit (Geräte) Mettler Toledo InLab Sensoren
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Anschluss von Mettler Toledo InLab-Sensoren an ein beliebiges Messgerät
Länge (angloamerikanisch) Kabel 16.4 ft.
Länge (metrisch) Kabel 5.0 m