Learn More
METTLER TOLEDO™ pH- und pH/ATC-Kombinationselektroden, Science-Serie
Geeignet für komplexe Anwendungsbereiche wie nichtwässrige oder verschmutzte Proben.
Marke: METTLER TOLEDO™ 51344072
421.82 EUR gültig bis 2024-12-15
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für den Einsatz mit METTLER TOLEDO SevenExcellence und SevenCompact Messgeräten sowie anderen Marken. Verbindungskabel können erforderlich sein.
- Intelligent Sensor Management (ISM)-Elektroden, erfassen und speichern Kalibrierdaten, die nach dem Anschließen automatisch vom Messgerät erkannt werden.
- Erfassen Sie die Elektrodenkalibrierung und -ergebnisse mit LabX Software, die für erweitertes Datenmanagement und die Einhaltung von Vorschriften gemäß 21CFR Teil 11 entwickelt wurde.
- Kompatibel mit InMotion Autosampler zur automatischen Messung und Reinigung von bis zu 303 Proben.
Anwendungen im Brennpunkt
- Abwasser
- TRIS-Puffer
- Mikrobiologische Proben
- Lösungen für die Hefefermentierung
- Stärkelösungen
- Organische Lösungsmittel
- Allgemeine Laboranwendungen
Zubehör und Pflege
- Bewegliche Schliffmuffe
- Nachfüllbar, 3M KCl (51350072): Die Sonde mit Elektrolyt gefüllt halten, um genaue Ergebnisse zu erzielen
- In 3M KCl (51350072) oder InLab Lagerlösung (30111142) lagern
- Empfohlen für die Verwendung mit METTLER TOLEDO Puffern (Beutel: 51302080, Flaschen: 63056116)
Spezifikation
Mehrpolig | |
Glas | |
0 °C bis 100 °C | |
3mol KCl | |
ARGENTHAL mit Ag+-Falle | |
Inlab™ Science Pro-ISM | |
32 bis 212 °F | |
6,7 in. | |
0,47 in. |
Bewegliche Glasmanschette | |
0 bis 12 | |
Kombinationselektrode; integrierter Temperaturfühler; Intelligent Sensor Management (ISM)-Technologie | |
Mehrpolig auf BNC/RCA (30281896) | |
A41 Glas | |
NTC 30 Kiloohm | |
0 °C bis 100 °C | |
170 mm | |
12 mm |