Learn More
METTLER TOLEDO™ pH- und pH/ATC-Kombinationselektroden, Reach-Serie
Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Click to view available options
Anschlusstypen:
Mehrpolig
S7
Enthält:
Nur Elektrode
Temperaturfühler (NTC 30 kΩ)
Temperaturfühler, PT1000
Länge (metrisch) Stiel:
225 mm
425 mm
425 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Für den Einsatz mit METTLER TOLEDO SevenExcellence und SevenCompact Messgeräten sowie anderen Marken. Verbindungskabel können erforderlich sein.
- Erfassen Sie die Elektrodenkalibrierung und -ergebnisse mit LabX Software, die für erweitertes Datenmanagement und die Einhaltung von Vorschriften gemäß 21CFR Teil 11 entwickelt wurde.
- Kompatibel mit InMotion Autosampler zur automatischen Messung und Reinigung von bis zu 303 Proben.
Anwendungen im Brennpunkt
- Versuchsreaktor
- Tank und Fass
- Große Proben
- Tiefe Behälter
Zubehör und Pflege
- Keramikdiaphragma
- HA-Glasmembran
- Nachfüllbar, 3M KCl (51350072): Die Sonde mit Elektrolyt gefüllt halten, um genaue Ergebnisse zu erzielen
- In 3M KCl (51350072) oder InLab Lagerlösung (30111142) lagern
- Empfohlen für die Verwendung mit METTLER TOLEDO Puffern (Beutel: 51302080, Flaschen: 63056116)
Recommended Storage
InLab storage solution
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | pH-Elektrode InLab Reach 425 |
| Anschlusstypen | S7 |
| Diaphragma | Keramik |
| Material | Glas |
| pH-Bereich | 0 bis 14 |
| Typ | Kombinationselektrode |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Präzise Messungen in einer großen Bandbreite an Probentypen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | S7 auf BNC (30281915) |
| Enthält | Nur Elektrode |
| Internes Bezugssystem | 3 mol/l KCl |
| Mehr anzeigen |