Learn More
METTLER TOLEDO™ pH- und pH/ATC-Kombinationselektroden, Reach-Serie
Artikelnummer. 15529601 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Click to view available options
Anschlusstypen:
Mehrpolig
S7
Enthält:
Nur Elektrode
Temperaturfühler (NTC 30 kΩ)
Temperaturfühler, PT1000
Länge (metrisch) Stiel:
225 mm
425 mm
425 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15529601
Marke: METTLER TOLEDO™ 30244733
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die InLab Reach-Serie ermöglicht die Messung schwer erreichbarer Proben. Die pH- und pH/ATC-Kombinationselektroden der Mettler Toledo Reach-Serie mit langen und robusten Wellen helfen bei der pH-Messung in sehr tiefen oder engen Behältern.
  • Für den Einsatz mit METTLER TOLEDO SevenExcellence und SevenCompact Messgeräten sowie anderen Marken. Verbindungskabel können erforderlich sein.
  • Erfassen Sie die Elektrodenkalibrierung und -ergebnisse mit LabX Software, die für erweitertes Datenmanagement und die Einhaltung von Vorschriften gemäß 21CFR Teil 11 entwickelt wurde.
  • Kompatibel mit InMotion Autosampler zur automatischen Messung und Reinigung von bis zu 303 Proben.
Anwendungen im Brennpunkt
  • Versuchsreaktor
  • Tank und Fass
  • Große Proben
  • Tiefe Behälter
Zubehör und Pflege
  • Keramikdiaphragma
  • HA-Glasmembran
  • Nachfüllbar, 3M KCl (51350072): Die Sonde mit Elektrolyt gefüllt halten, um genaue Ergebnisse zu erzielen
  • In 3M KCl (51350072) oder InLab Lagerlösung (30111142) lagern
  • Empfohlen für die Verwendung mit METTLER TOLEDO Puffern (Beutel: 51302080, Flaschen: 63056116)
Recommended Storage
InLab storage solution
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung pH-Elektrode InLab Reach 225
Anschlusstypen S7
Diaphragma Keramik
Material Glas
pH-Bereich 0 bis 14
Typ Kombinationselektrode
Zur Verwendung mit (Anwendung) Präzise Messungen in einer großen Bandbreite an Probentypen
Zur Verwendung mit (Geräte) S7 auf BNC (30281915)
Enthält Nur Elektrode
Internes Bezugssystem 3 mol/l KCl
Membran HA-Glas
Modell InLab™ Reach 225
Lagerungsbedingungen InLab Aufbewahrungslösung
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 100 °C
Länge (metrisch) Stiel 225 mm
Durchmesser (metrisch) Körper 12 mm