Learn More
METTLER TOLEDO™ pH- und pH/ATC-Kombinationselektroden, Expert-Serie
Ideal für kritische Proben wie Suspensionen oder Proben mit unbekannter Zusammensetzung. Bei Mettler Toledo pH- und pH/ATC-Kombinationselektroden mit offenem Diaphragma steht die Bezugselektrode in direktem Kontakt mit dem gemessenen Medium, sodass die Möglichkeit einer Kontamination oder Blockierung eliminiert wird.
Marke:  METTLER TOLEDO™ 51344104
527.25 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10594925
  • 590.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Ideal für kritische Proben wie Suspensionen oder Proben mit unbekannter Zusammensetzung.Bei Mettler Toledo pH- und pH/ATC-Kombinationselektroden mit offenem Diaphragma steht die Bezugselektrode in direktem Kontakt mit dem gemessenen Medium, sodass die Möglichkeit einer Kontamination oder Blockierung eliminiert wird.
  • Für den Einsatz mit METTLER TOLEDO SevenExcellence, SevenCompact und tragbaren Messgeräten sowie anderen Marken. Verbindungskabel können erforderlich sein.
  • Verfügt über eine PEEK-Kunststoffwelle für raue Umgebungen und erfordert keine Wartung
  • Intelligent Sensor Management (ISM)-Elektroden, erfassen und speichern Kalibrierdaten, die nach dem Anschließen automatisch vom Messgerät erkannt werden.
  • Erfassen Sie die Elektrodenkalibrierung und -ergebnisse mit LabX Software, die für erweitertes Datenmanagement und die Einhaltung von Vorschriften gemäß 21CFR Teil 11 entwickelt wurde.
  • Kompatibel mit InMotion Autosampler zur automatischen Messung und Reinigung von bis zu 303 Proben.
Anwendungen im Fokus
  • Allgemeine Laboranwendungen
  • Getränke
  • Abwasser
  • Suspendierte Feststoffe
  • Umwelt
  • TRIS-konform
Zubehör und Pflege
  • Offenes Diaphragma und nicht nachfüllbar – kein zusätzlicher Elektrolyt erforderlich
  • In 3M KCl (51350072) oder InLab Lagerlösung (30111142) lagern
  • Empfohlen für die Verwendung mit METTLER TOLEDO Puffern (Beutel: 51302080, Flaschen: 63056116)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
BNC/RCA IP67
PEEK
0 °C bis 100 °C
Xerolyt-Polymer
Festes Kabel zum Sensor
U-Glas
NTC 30 Kiloohm
0 °C bis 100 °C
7.44 in.
10 m
12 mm
Offen
0 bis 14
Kombinationselektrode, integrierter Temperaturfühler, Intelligent Sensor Management (ISM)-Technologie
In rauen Umgebungen, wie z. B. in Außenbereichen mit Prozessoren in der Nähe
ARGENTHAL
InLab™ Expert Go-ISM (10 m)
32 bis 212 °F
4,72 in.
120 mm
0,47 in.