Learn More
METTLER TOLEDO™ pH- und pH/ATC-Kombinationselektroden, Expert-Serie
Ideal für kritische Proben wie Suspensionen oder Proben mit unbekannter Zusammensetzung. Bei Mettler Toledo pH- und pH/ATC-Kombinationselektroden mit offenem Diaphragma steht die Bezugselektrode in direktem Kontakt mit dem gemessenen Medium, sodass die Möglichkeit einer Kontamination oder Blockierung eliminiert wird.
Marke: METTLER TOLEDO™ 51343105
301.30 EUR gültig bis 2024-07-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21657" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.07000kg
Beschreibung
Ideal für kritische Proben wie Suspensionen oder Proben mit unbekannter Zusammensetzung.Bei Mettler Toledo pH- und pH/ATC-Kombinationselektroden mit offenem Diaphragma steht die Bezugselektrode in direktem Kontakt mit dem gemessenen Medium, sodass die Möglichkeit einer Kontamination oder Blockierung eliminiert wird.
- Für den Einsatz mit METTLER TOLEDO SevenExcellence, SevenCompact und tragbaren Messgeräten sowie anderen Marken. Verbindungskabel können erforderlich sein.
- Verfügt über eine PEEK-Kunststoffwelle für raue Umgebungen und erfordert keine Wartung
- Intelligent Sensor Management (ISM)-Elektroden, erfassen und speichern Kalibrierdaten, die nach dem Anschließen automatisch vom Messgerät erkannt werden.
- Erfassen Sie die Elektrodenkalibrierung und -ergebnisse mit LabX Software, die für erweitertes Datenmanagement und die Einhaltung von Vorschriften gemäß 21CFR Teil 11 entwickelt wurde.
- Kompatibel mit InMotion Autosampler zur automatischen Messung und Reinigung von bis zu 303 Proben.
Anwendungen im Fokus
- Allgemeine Laboranwendungen
- Getränke
- Abwasser
- Suspendierte Feststoffe
- Umwelt
- TRIS-konform
Zubehör und Pflege
- Offenes Diaphragma und nicht nachfüllbar – kein zusätzlicher Elektrolyt erforderlich
- In 3M KCl (51350072) oder InLab Lagerlösung (30111142) lagern
- Empfohlen für die Verwendung mit METTLER TOLEDO Puffern (Beutel: 51302080, Flaschen: 63056116)
Spezifikation
Mehrpolig | |
PEEK | |
0 °C bis 100 °C | |
Xerolyt-Polymer | |
Mehrpolig auf BNC (30281896) | |
U-Glas | |
PT1000 ATC | |
FRISCOLYT-B | |
0 °C bis 100 °C | |
120 mm | |
0.47 Zoll |
Dual | |
0 bis 14 | |
pH-Kombinationselektrode mit integriertem Pt1000 Temperaturfühler | |
Emulsionen, Suspensionen, Abwässer und Lösungen mit Proteinen und Sulfiden | |
ARGENTHAL | |
InLab™ Expert Pt1000 | |
< 20 s | |
0 °F bis 212 °F | |
4,7 in. | |
Ohne Kabel | |
12 mm |