Learn More
METTLER TOLEDO™ InLab™ Expert pH-Elektroden
Artikelnummer. 10447144 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Click to view available options
Anschlusstypen:
BNC/RCA IP67, RCA IP67
BNC/RCA, RCA
DIN 19262/4 mm-Bananenstecker, 4 mm Banana Plug
Mehrpolig
S7
Enthält:
ISM-Temperaturfühler
Nur Elektrode
Temperaturfühler
Temperaturfühler (NTC30)
Temperaturfühler Pt1000
Länge (metrisch) Kabel:
1.2 m
1.8 m
10 m
2 m
Ohne Kabel
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10447144
Marke: METTLER TOLEDO™ 51340288
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal für kritische Proben wie Suspensionen oder Proben mit unbekannter Zusammensetzung. Bei Mettler Toledo pH- und pH/ATC-Kombinationselektroden mit offenem Diaphragma steht die Bezugselektrode in direktem Kontakt mit dem gemessenen Medium, sodass die Möglichkeit einer Kontamination oder Blockierung eliminiert wird.
Ideal für kritische Proben wie Suspensionen oder Proben mit unbekannter Zusammensetzung. Bei Mettler Toledo pH- und pH/ATC-Kombinationselektroden mit offenem Diaphragma steht die Bezugselektrode in direktem Kontakt mit dem gemessenen Medium, sodass die Möglichkeit einer Kontamination oder Blockierung eliminiert wird.
  • Für den Einsatz mit METTLER TOLEDO SevenExcellence, SevenCompact und tragbaren Messgeräten sowie anderen Marken. Verbindungskabel können erforderlich sein.
  • Verfügt über eine PEEK-Kunststoffwelle für raue Umgebungen und erfordert keine Wartung
  • Intelligent Sensor Management (ISM)-Elektroden, erfassen und speichern Kalibrierdaten, die nach dem Anschließen automatisch vom Messgerät erkannt werden.
  • Erfassen Sie die Elektrodenkalibrierung und -ergebnisse mit LabX Software, die für erweitertes Datenmanagement und die Einhaltung von Vorschriften gemäß 21CFR Teil 11 entwickelt wurde.
  • Kompatibel mit InMotion Autosampler zur automatischen Messung und Reinigung von bis zu 303 Proben.
Anwendungen im Fokus
  • Allgemeine Laboranwendungen
  • Getränke
  • Abwasser
  • Suspendierte Feststoffe
  • Umwelt
  • TRIS-konform
Zubehör und Pflege
  • Offenes Diaphragma und nicht nachfüllbar – kein zusätzlicher Elektrolyt erforderlich
  • In 3M KCl (51350072) oder InLab Lagerlösung (30111142) lagern
  • Empfohlen für die Verwendung mit METTLER TOLEDO Puffern (Beutel: 51302080, Flaschen: 63056116)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anschlusstypen BNC/RCA IP67, RCA IP67
Diaphragma Keramik
Material PEEK
pH-Bereich 0 bis 14
Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C bis 100 °C
Typ Kombinationselektrode mit integriertem Temperaturfühler
Art der Fülllösung Xerolyt-Polymer
Zur Verwendung mit (Anwendung) Emulsionen, Suspensionen, Abwässer und Lösungen mit Proteinen und Sulfiden
Zur Verwendung mit (Geräte) Festes Kabel zum Sensor
Enthält Temperaturfühler
Internes Bezugssystem ARGENTHAL
Membran U-Glas
Modell InLab™ Expert Go
Sonde NTC 30 Kiloohm
Reaktionszeit < 20 s
Lagerungsbedingungen FRISCOLYT-B
Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 32 bis 212 °F
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 60 °C
Länge (angloamerikanisch) 4,7 in.
Länge (angloamerikanisch) Kabel 78,7 in.
Länge (metrisch) 120 mm
Länge (metrisch) Kabel 2 m
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,47 in.
Durchmesser (metrisch) 12 mm